Läs mer
5-Sulphamoylsalicylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
5-Sulphamoylsalicylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Sulphamoylsalicylic Acid |
| CAS | 5378-41-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Sulphamoylsalicylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H7 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Sulphamoylsalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO5S/c8-14(12,13)4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)(H2,8,12,13) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Visa mer |