Läs mer
5-sulfosalicsyradihydrat, Mikromol™
Produktkod. 17933996
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17933996 25 mg
1 options
Produktkod. 17933996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0051.090025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
5-sulfosalicylsyra dihydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
CAS 5965-83-3
Analyt- eller komponentnamn 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
LEDER O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyra; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 254.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 254,0096 g/mol