Läs mer
5-(t-Boc-amino)-1-pentyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(t-Boc-amino)-1-pentyl Bromide |
| CAS | 83948-54-3 |
| Molekylformel | C10 H20 Br N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-(5-bromopentyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (5-bromopentyl)-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), 1,1-Dimethylethyl (5-bromopentyl)carbamate, 5-(tert-Butoxycarbonylamino)pentyl bromide, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1-bromopentan-5-ylamine, 5-(t-Boc-amino)-1-pentyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-5-7-11/h4-8H2,1-3H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCBr |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-(5-bromopentyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.18 |
| Formel vikt | 265.0677 |