Läs mer
Invitrogen™ 5-TAMRA (5-karboxytetrametylrodamin), enkel isomer
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Beskrivning
Tetrametylrhodamin (TMR, TRITC) har varit en allmänt använd fluorofor för framställning av biokonjugat, speciellt fluorescerande antikroppar och avidinderivat som används inom immunkemi. Under namnet TAMRA , har karboxylsyran i 5-TAMRA också uppnått framträdande plats som ett färgämne för oligonukleotidmärkning och automatiserade DNA-sekvenseringstillämpningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | 5-TAMRA |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Karboxylsyra |
| Etikett eller färgämne | TAMRA™ Isomerer, TMR (Tetrametylrhodamin) |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |