Läs mer
MedChemExpress 5-TAMRA
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.45 g/mol |
| Löslighet | DMSO : ≥ 63 mg/mL (146.36 mM) |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 91809-66-4 |