missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress 5-TAMRA-SE
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 527.52 g/mol |
| Löslighet | DMF : 10 mg/mL (18.96 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 5 mg/mL (9.48 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 150810-68-7 |
| Synonym | 5-TAMRA-NHS ester ∣ 5-Carboxytetramethylrhodamine succinimidyl ester |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?