missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(tert-Butoxy)-5-oxo-4-(4,7,10-tris(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl)pentanoic Acid (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(tert-Butoxy)-5-oxo-4-(4,7,10-tris(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecan-1-yl)pentanoic Acid |
| CAS | 306776-79-4 |
| Molekylformel | C35 H64 N4 O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid-α-(2-carboxyethyl)-1,4,7,10-tetrakis(1,1-dimethylethyl) ester |
| InChI formel | InChI=1S/C35H64N4O10/c1-32(2,3)46-28(42)23-36-15-17-37(24-29(43)47-33(4,5)6)19-21-39(26(13-14-27(40)41)31(45)49-35(10,11)12)22-20-38(18-16-36)25-30(44)48-34(7,8)9/h26H,13-25H2,1-12H3,(H,40,41) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CN1CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CCN(CCN(CC(=O)OC(C)(C)C)CC1)C(CCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxo-4-[4,7,10-tris[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-2-oxoethyl]-1,4,7,10-tetrazacyclododec-1-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 700.904 |
| Formel vikt | 700.462 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?