Läs mer
5-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-tert-Butyl-2-methoxybenzaldehyde |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-12(2,3)10-5-6-11(14-4)9(7-10)8-13/h5-8H,1-4H3 |
| Formel vikt | 192.115 |