Läs mer
5-tert-butyl-2-metoxibensenboronsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11365669
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11365669 250 mg 250mg
11375669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365669 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20415.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 128733-85-7 | Molekylformel: C11H17BO3 | Molekylvikt: 208,064 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128733-85-7
Molekylformel C11H17BO3
Molekylvikt (g/mol) 208.064
MDL-nummer MFCD06201034
InChI-nyckel LXFOJKCQSAYVMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyl-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-t-butyl-2-methoxyphenylboronic acid, 5-tert-butyl-2-methoxybenzeneboronic acid, 2-borono-4-tert-butyl anisole, acmc-1c4zr, 2-methoxy-5-tert-butylphenylboronic acid, 5-tert-butyl-2-methoxyphenyl boronicacid, boronic acid, b-5-1,1-dimethylethyl-2-methoxyphenyl
PubChem CID 14740579
IUPAC-namn (5-tert-butyl-2-metoxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)C)OC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 103 °C till 106 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4181890
Formel vikt 208.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.