Läs mer
5-(tert-butyl)-3-(klormetyl)-1,2,4-oxadiazol, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10602653
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10602653 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10099521 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10173184 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10602653 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW00330CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 175205-41-1
Molekylformel C7H11ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 174.628
InChI-nyckel AIVSLDAXUIRICJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796738
IUPAC-namn 5-tert-butyl-3-(klormetyl)-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC(C)(C)C1=NC(=NO1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(tert-Butyl)-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-tert-butyl-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl, 3-chloromethyl-5-t-butyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-tert-butyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl
Formel vikt 174.63
Procent renhet 95%