Läs mer
5-(tert-Butyl)isobenzofuran-1,3-dione, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30968447
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30968447 1 g 1g
30951218 250 mg 250mg
30954271 25 g 25g
30958445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30968447 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD138941g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(tert-Butyl)isobenzofuran-1,3-dione
CAS 32703-79-0
Molekylformel C12H12O3
MDL-nummer MFCD00060127
Kvantitet 1 g
LEDER O=C1OC(C2=C1C=CC(C(C)(C)C)=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 204.22
Procent renhet 95%