Läs mer
5-tert-butyl-m-xylen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449496
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449496 100 g 100g
11459496 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449496 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19220.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 98-19-1 | C12H18 | 162.276 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-19-1
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.276
MDL-nummer MFCD00008832
InChI-nyckel FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butyl-m-xylene, 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene, m-xylene, 5-tert-butyl, 1,3-dimethyl-5-tert-butylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3,5-dimethyl, 5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 5-tert-butyl-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-t-butylbenzene, 5-t-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-1,1-dimethylethyl
PubChem CID 7378
IUPAC-namn 1-tert-butyl-3,5-dimetylbensen
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-tert-Butyl-m-xylene
Smältpunkt -22°C
Densitet 0.86
Kokpunkt 207°C to 209°C
Flampunkt 84°C (183°F)
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 100 g
Beilstein 1853314
Formel vikt 162.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.