Läs mer
5-tert-butyl-m-xylen, MP Biomedicals
Produktkod. 11437395 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437395 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11437395 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520961180
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-tert-Butyl-m-xylene
CAS 98-19-1
Molekylformel C12H18
Kvantitet 100 g
Synonym 5-tert-butyl-m-xylene, 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene, m-xylene, 5-tert-butyl, 1,3-dimethyl-5-tert-butylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3,5-dimethyl, 5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 5-tert-butyl-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-t-butylbenzene, 5-t-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-1,1-dimethylethyl
InChI-nyckel FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C
IUPAC-namn 1-tert-butyl-3,5-dimetylbensen
Molekylvikt (g/mol) 162.276
PubChem CID 7378
Formel vikt 162.28