Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 98-19-1 |
| Molecular Formula | C12H18 |
| Quantity | 100 g |
| Synonym | 5-tert-butyl-m-xylene, 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene, m-xylene, 5-tert-butyl, 1,3-dimethyl-5-tert-butylbenzene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-3,5-dimethyl, 5-tert-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 5-tert-butyl-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-t-butylbenzene, 5-t-butyl-1,3-dimethylbenzene, benzene, 1,3-dimethyl-5-1,1-dimethylethyl |
| InChI Key | FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C |
| IUPAC Name | 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.276 |
| PubChem CID | 7378 |
| Formula Weight | 162.28 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?