Läs mer
5-(tert-butylsulfonyl)-2-(2-pyridyl)pyrimidin-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10582652
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10582652 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10582652 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM02695EA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(tert-Butylsulfonyl)-2-(2-pyridyl)pyrimidin-4-amine
CAS 175202-19-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C13H16N4O2S
MDL-nummer MFCD00084869
Kvantitet 10 g
Synonym 5-tert-butylsulfonyl-2-2-pyridyl pyrimidin-4-amine, 5-2-methylpropane-2-sulfonyl-2-pyridin-2-yl pyrimidin-4-amine, 4-pyrimidinamine,5-1,1-dimethylethyl sulfonyl-2-2-pyridinyl, maybridge1_004567, 5-tert-butylsulfonyl-2-pyridin-2-yl pyrimidin-4-amine
InChI-nyckel AFJQTXMEFXBCIN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)S(=O)(=O)C1=CN=C(N=C1N)C2=CC=CC=N2
IUPAC-namn 5-tert-butylsulfonyl-2-pyridin-2-ylpyrimidin-4-amin
Molekylvikt (g/mol) 292.357
PubChem CID 2778673
Formel vikt 292.36
Procent renhet 97%