Läs mer
5-Thianonan, TRC
Produktkod. 30423441
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30423441 50 mg
1 options
Produktkod. 30423441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23553350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dibutylsulfide
CAS 544-40-1
Molekylformel C8 H18 S
Kvantitet 50 mg
Synonym Butyl sulfide (8CI), 1,1'-Thiobis[butane], 5-Thianonane, Butyl monosulfide, Butylthiobutane, Di-n-butyl sulfide, Di-n-butyl thioether, Dibutyl sulfide, Dibutyl thioether, NSC 8460, Thiononane-5, n-Butyl sulfide, n-Dibutyl sulfide
InChI formel InChI=1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
LEDER CCCCSCCCC
IUPAC-namn 1-butylsulfanylbutan
Molekylvikt (g/mol) 146.29
Formel vikt 146.1129