Läs mer
5-Tiazolkarboxylsyra, 98 %
Produktkod. 15224368 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15224368 5 g 5g
15214368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15224368 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454540050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 14527-41-4 | C4H3NO2S | 129,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14527-41-4
Molekylformel C4H3NO2S
Molekylvikt (g/mol) 129.13
MDL-nummer MFCD03428539
InChI-nyckel YZVFSQQHQPPKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, thiazole-5-carboxylicacid, pubchem14533, acmc-209cuh, 5-thiazole carboxylic acid, thiazole 5-carboxylic acid, ksc177g9t
PubChem CID 84494
IUPAC-namn 1,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Thiazolecarboxylic acid
Smältpunkt 208,0 °C till 210,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 129.14
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Thiazolecarboxylic acid, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.