Läs mer
5-Thiazolemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Thiazolemethanol |
| CAS | 38585-74-9 |
| Molekylformel | C4 H5 N O S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Thiazolemethanol, (1,3-Thiazol-5-yl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-thiazole, 5-(Hydroxymethyl)thiazole, Thiazol-5-ylmethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NOS/c6-2-4-1-5-3-7-4/h1,3,6H,2H2 |
| LEDER | OCc1cncs1 |
| IUPAC-namn | 1,3-thiazol-5-ylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.15 |
| Formel vikt | 115.0092 |