missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(tien-2-yl)tiofen-2-karbonitril, Thermo Scientific™

Produktkod. p-4391483
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10447052 250 mg 250mg
10203472 1 g 1g
10377634 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10447052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02204CB
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 16278-99-2
Molekylformel C9H5NS2
Molekylvikt (g/mol) 191.266
InChI-nyckel ANARYBGZNUMARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-thien-2-yl thiophene-2-carbonitrile, 2,2'-bithiophene-5-carbonitrile, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carbonitrile, maybridge3_006613, 5-cyano-2,2'-bithiophene, 5-2-thienyl thiophene-2-carbonitrile
PubChem CID 2739839
IUPAC-namn 5-tiofen-2-yltiofen-2-karbonitril
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(Thien-2-yl)thiophene-2-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.28
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.