Läs mer
5-(tien-2-yl)tiofen-2-karbonitril, Thermo Scientific™
Produktkod. 10377634
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10377634 5 g 5g
10447052 250 mg 250mg
10203472 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10377634 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02204DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 16278-99-2
Molekylformel C9H5NS2
Molekylvikt (g/mol) 191.266
InChI-nyckel ANARYBGZNUMARH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-thien-2-yl thiophene-2-carbonitrile, 2,2'-bithiophene-5-carbonitrile, 5-thiophen-2-yl thiophene-2-carbonitrile, maybridge3_006613, 5-cyano-2,2'-bithiophene, 5-2-thienyl thiophene-2-carbonitrile
PubChem CID 2739839
IUPAC-namn 5-tiofen-2-yltiofen-2-karbonitril
LEDER C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Thien-2-yl)thiophene-2-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 191.28
Procent renhet 97%