missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Thiomorpholinosulfonyl Isatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Thiomorpholinosulfonyl Isatin |
| CAS | 1144853-48-4 |
| Molekylformel | C12H12N2O4S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Thiomorpholinosulfonyl-1H-indole-2,3-dione, 5-(4-Thiomorpholinylsulfonyl)-1H-indole-2,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O4S2/c15-11-9-7-8(1-2-10(9)13-12(11)16)20(17,18)14-3-5-19-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2,(H,13,15,16) |
| LEDER | O=C1Nc2ccc(cc2C1=O)S(=O)(=O)N3CCSCC3 |
| IUPAC-namn | 5-thiomorpholin-4-ylsulfonyl-1H-indole-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vikt | 312.0238 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?