Läs mer
5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO3S/c10-8(11)5-4-6(12-9-5)7-2-1-3-13-7/h1-4H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 194.999 |