Läs mer
5’-Tosyl Adenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Tosyl Adenosine |
| CAS | 5135-30-8 |
| Molekylformel | C17H19N5O6S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N5O6S/c1-9-2-4-10(5-3-9)29(25,26)27-6-11-13(23)14(24)17(28-11)22-8-21-12-15(18)19-7-20-16(12)22/h2-5,7-8,11,13-14,17,23-24H,6H2,1H3,(H2,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34 |
| IUPAC-namn | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.43 |
| Formel vikt | 421.1056 |