missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(Trifluoroacetyl)thiophene-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Trifluoroacetyl)thiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 929028-43-3 |
| Molekylformel | C7H3F3O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F3O3S/c8-7(9,10)5(11)3-1-2-4(14-3)6(12)13/h1-2H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(s1)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-(2,2,2-trifluoroacetyl)thiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.16 |
| Formel vikt | 223.9755 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?