Läs mer
5-(trifluormetoxi)-1H-indol-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10292592
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10292592 1 g 1g
10486082 250 mg 250mg
10112934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10292592 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09272DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175203-84-6
Molekylformel C10H6F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 245.16
MDL-nummer MFCD00276997
InChI-nyckel DJJJSHFPEISHFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethoxy indole-2-carboxylic acid, maybridge1_004876, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethyloxy-1h-indole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2777290
IUPAC-namn 5-(trifluormetoxi)-lH-indol-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC2=CC(OC(F)(F)F)=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 245.16
Procent renhet 97%