Läs mer
5-(trifluormetoxi)-1H-indol-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10486082
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10486082 250 mg 250mg
10292592 1 g 1g
10112934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10486082 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09272CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 175203-84-6
Molekylformel C10H6F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 245.16
MDL-nummer MFCD00276997
InChI-nyckel DJJJSHFPEISHFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethoxy indole-2-carboxylic acid, maybridge1_004876, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethyloxy-1h-indole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2777290
IUPAC-namn 5-(trifluormetoxi)-lH-indol-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC2=CC(OC(F)(F)F)=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 245.16
Procent renhet 97%