Läs mer
5-(trifluormetoxi)isatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11457176
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457176 1 g 1g
11467176 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25494.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 169037-23-4 | C9H4F3NO3 | 231.13 g/mol
5-(Trifluorometoxi)isatin används som en reaktant för framställning av oxindolderivat som TAk1-kinashämmare och av isatintiosemikarbazoner via kondensation med tiosemikarbazoner som hämmare av herpes simplexvirus (HSV). Det används också som en reaktant för syntes av 3-substituerade 2-indolinon RET-kinashämmare och för framställning av indolonacetamider som medel mot anfall.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-(Trifluorometoxi)isatin används som en reaktant för framställning av oxindolderivat som TAk1-kinashämmare och isatintiosemikarbazoner via kondensation med tiosemikarbazoner som hämmare av herpes simplexvirus (HSV). Det används också som en reaktant för syntes av 3-substituerade 2-indolinon RET-kinashämmare och för framställning av indolonacetamider som medel mot anfall.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169037-23-4
Molekylformel C9H4F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 231.13
MDL-nummer MFCD00192524
InChI-nyckel XHAJMVPMNOBILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethoxy isatin, 5-trifluoromethoxy indoline-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxyisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethoxy-2,3-indolinedione, buttpark 34\07-90, acmc-209dz9, d0zr2t
PubChem CID 2732752
IUPAC-namn 5-(trifluormetoxi)-lH-indol-2,3-dion
LEDER C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)C(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethoxy)isatin
Smältpunkt 170°C to 172°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 231.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.