Läs mer
5-(trifluormetoxi)salicylaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363966
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363966 1 g 1g
11373966 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17136.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93249-62-8 | Molekylformel: C8H5F3O3 | Molekylvikt: 206,12 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93249-62-8
Molekylformel C8H5F3O3
Molekylvikt (g/mol) 206.12
MDL-nummer MFCD00075249
InChI-nyckel WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 1268058
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-(trifluormetoxi)bensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Smältpunkt 31 °C till 33 °C
Kokpunkt 82 °C (60 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 7023825
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 206.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.