Läs mer
5-Trifluoromethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30455542
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30455542 1 g
1 options
Produktkod. 30455542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7918601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Trifluoromethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid
CAS 944897-41-0
Molekylformel C4 H2 F3 N3 O2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H2F3N3O2/c5-4(6,7)3-8-1(2(11)12)9-10-3/h(H,11,12)(H,8,9,10)
LEDER OC(=O)c1nnc([nH]1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 181.07
Formel vikt 181.0099