Läs mer
5-(trifluormetyl)-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10321420
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321420 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10321420 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00296DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS 885271-64-7
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H5F3N2
Kvantitet 1 g
Synonym 5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1h-indazole,5-trifluoromethyl
InChI-nyckel WBHMPANPIGWXQV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C=NN2
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)-lH-indazol
Molekylvikt (g/mol) 186.137
PubChem CID 21409222
Formel vikt 186.14