Läs mer
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 543739-84-0 |
| Molekylformel | C5H3N2O2F3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid (ACI), 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid, Penthiopyrad-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3F3N2O2/c6-5(7,8)3-2(4(11)12)1-9-10-3/h1H,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1c[nH]nc1C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.08 |
| Formel vikt | 180.0147 |