Läs mer
5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole (>90%), TRC
Produktkod. 30452315
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452315 1 g
30450161 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30452315 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7912121G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 723286-98-4
Molekylformel C4 H2 Cl F3 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 186.52
Synonym 1,3,4-Oxadiazole, 2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole (ACI), 2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-oxadiazole, 5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole, 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
LEDER FC(F)(F)c1oc(CCl)nn1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H2ClF3N2O/c5-1-2-9-10-3(11-2)4(6,7)8/h1H2
Formel vikt 185.9808