missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole, Mikromol™

Produktkod. 30050795
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050795 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050795 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3378.270100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
CAS 723286-98-4
Analyt- eller komponentnamn 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C4 H2 Cl F3 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C4H2ClF3N2O/c5-1-2-9-10-3(11-2)4(6,7)8/h1H2
LEDER FC(F)(F)c1oc(CCl)nn1
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Molekylvikt (g/mol) 186.52
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 185.9808 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.