missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Trifluoromethyl-2-pyridinesulfonyl Chloride, 95%, 10% in Benzene, TRC

Produktkod. 30454092
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30454092 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30454092 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7915261ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Trifluoromethyl-2-pyridinesulfonyl Chloride
CAS 174485-72-4
Molekylformel C6 H3 Cl F3 N O2 S
Kvantitet 1 mL
Synonym 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-sulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H3ClF3NO2S/c7-14(12,13)5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
LEDER FC(F)(F)c1ccc(nc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-sulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 245.61
Formel vikt 244.9525
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 10 %
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.