Läs mer
5-Trifluoromethyl-2-thio-pyridone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Trifluoromethyl-2-thio-pyridone |
| CAS | 76041-72-0 |
| Molekylformel | C6 H4 F3 N S |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccc(S)nc1 |
| IUPAC-namn | 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.16 |
| Formel vikt | 179.0017 |