Läs mer
5-Trifluorometyl-2-tio-pyridon, TRC
Produktkod. 30457330
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30457330 1 g
1 options
Produktkod. 30457330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7918651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Trifluoromethyl-2-thio-pyridone
CAS 76041-72-0
Molekylformel C6 H4 F3 N S
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
LEDER FC(F)(F)c1ccc(S)nc1
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)pyridin-2-tiol
Molekylvikt (g/mol) 179.16
Formel vikt 179.0017