Läs mer
5-Trifluoromethyl-2H-pyridazine-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Trifluoromethyl-2H-pyridazine-2-one |
| CAS | 244268-34-6 |
| Molekylformel | C5 H3 F3 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-4(11)10-9-2-3/h1-2H,(H,10,11) |
| LEDER | FC(F)(F)C1=CC(=O)NN=C1 |
| IUPAC-namn | 4-(trifluoromethyl)-1H-pyridazin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.09 |
| Formel vikt | 164.0197 |