Läs mer
5-(Trifluormetyl)dibensotiofenium 1,1,1-Trifluormetansulfonat, TRC
Produktkod. 30449051
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30449051 500 mg
1 options
Produktkod. 30449051 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT791270500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium 1,1,1-Trifluoromethanesulfonate
CAS 129946-88-9
Molekylformel C14H8F6O3S2
Kvantitet 500 mg
Synonym Trifluoromethanesulfonic Acid Ion(1-) 5-(trifluoromethyl)dibenzothiophenium, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Triflate, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Trifluoromethanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C13H8F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
LEDER [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[s+]1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-namn trifluorometansulfonat; 5-(trifluormetyl)dibensotiofen-5-ium
Molekylvikt (g/mol) 402.33
Formel vikt 401.9819