Läs mer
5-(Trifluorometyl)dibensotiofeniumtrifluorometansulfonat, 96 %
Produktkod. 10516830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10516830 5 g Glasflaska 5g
10290060 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10516830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427670050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 129946-88-9 | C14H8F6O3S2 | 402,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129946-88-9
Molekylformel C14H8F6O3S2
Molekylvikt (g/mol) 402.33
MDL-nummer MFCD00236132
InChI-nyckel QXXHXTRTGZBOGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-trifluoromethyl-5h-dibenzo b,d thiophen-5-ium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, 5-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium triflate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonate; 5-trifluoromethyl dibenzothiophen-5-ium, pubchem16425, acmc-20a6nt, c13h8f3s.chf3o3s, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromet
PubChem CID 2777507
IUPAC-namn trifluormetansulfonat; 5-(trifluormetyl)dibensotiofen-5-ium
LEDER [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[S+]1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 150 °C
Färg Tan till vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 402.33
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.