Läs mer
5-(Trifluoromethyl)dihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Trifluoromethyl)dihydropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione |
| CAS | 2145-56-4 |
| Molekylformel | C5 H5 F3 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Dihydro-5-(trifluoromethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-(Trifluoromethyl)-5,6-dihydrouracil |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5F3N2O2/c6-5(7,8)2-1-9-4(12)10-3(2)11/h2H,1H2,(H2,9,10,11,12) |
| LEDER | FC(F)(F)C1CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-(trifluoromethyl)-1,3-diazinane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.101 |
| Formel vikt | 182.03 |