Läs mer
5-(Trifluorometyl)indol, 98 %
Produktkod. 11472140
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472140 100 mg 100mg
11482140 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472140 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28782.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100846-24-0 | C9H6F3N | 185,149 g/mol
I 3-naftylindolkonstruktion genom rodium(II)-katalyserad regioselektiv direkt arylering av indoler med 1-diazonaftalen-2-(lH)-oner behandling av 5-(trifluorometyl)indol(1k) eller 6-(trifluorometyl)indol (11) med 2a (8 %) och gav de önskade (8 %).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar I 3
-naftylindolkonstruktion genom rodium(II)-katalyserad regioselektiv direkt arylering av indoler med 1-diazonaftalen-2-(1H)-oner behandling av 5-(trifluorometyl)indol(1k) eller 6-(trifluorometyl)indol (1l) gav de önskade produkterna (11) med 83 %).
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100846-24-0
Molekylformel C9H6F3N
Molekylvikt (g/mol) 185.149
MDL-nummer MFCD03095341
InChI-nyckel LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl indole, 5-trifluoromethyl-1h-indole, 5-trifluoromethylindole, 1h-indole, 5-trifluoromethyl, zlchem 948, pubchem1712, acmc-1box4, 5-trifluoromethyl-indole
PubChem CID 2763075
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)-lH-indol
LEDER C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)indole
Smältpunkt 68°C to 71°C
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 185.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.