Läs mer
5-(Trifluoromethyl)indolin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Trifluoromethyl)indolin-2-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)6-1-2-7-5(3-6)4-8(14)13-7/h1-3H,4H2,(H,13,14) |
| Formel vikt | 201.04 |