missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-(Trifluoromethyl)indolin-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Trifluoromethyl)indolin-2-one |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)6-1-2-7-5(3-6)4-8(14)13-7/h1-3H,4H2,(H,13,14) |
| Formel vikt | 201.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?