Läs mer
5-Trifluoromethyl-m-phenylenediamine, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11440078
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440078 1 g 1g
11450078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23668.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 368-53-6
Molekylformel C7H7F3N2
Molekylvikt (g/mol) 176.142
MDL-nummer MFCD00014776
InChI-nyckel KZSXRDLXTFEHJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-diaminobenzotrifluoride, 5-trifluoromethyl benzene-1,3-diamine, 5-trifluoromethyl-1,3-phenylenediamine, 5-trifluoromethyl-1,3-benzenediamine, 3,5-benzotrifluorodiamine, unii-z89rd529kk, 5-trifluoromethyl-benzene-1,3-diamine, 1,3-benzeneamine, 5-trifluoromethyl, 1,3-benzenediamine, 5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene-3,5-diamine
PubChem CID 67781
IUPAC-namn 5-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine
LEDER C1=C(C=C(C=C1N)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Trifluoromethyl-m-phenylenediamine
Smältpunkt 86°C to 90°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2966748
Formel vikt 176.14
Procent renhet ≥97%