Läs mer
5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15440869
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440869 1 g 1g
15450869 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63906.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131747-40-5
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.11
MDL-nummer MFCD07774128
InChI-nyckel RKFDCELCLIZRRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl nicotinic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-trifluoromethylinicotinic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethy pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 10976305
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Smältpunkt 184°C to 189°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 191.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.