Läs mer
5-(Trifluormetyl)pikolinsyra, TRC
Produktkod. 30455155
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455155 25 g
30450728 50 g
30449606 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30455155 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79143025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80194-69-0
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.11
Synonym 5-Trifluoromethylpicolinic Acid, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)pyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)picolinic Acid
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
Formel vikt 191.0194