Läs mer
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde, 95%
Produktkod. 15407925
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407925 250 mg 250mg
15414517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407925 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31858.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31224-82-5 | C7H4F3NO | 175.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31224-82-5
Molekylformel C7H4F3NO
Molekylvikt (g/mol) 175.11
MDL-nummer MFCD07375388
InChI-nyckel JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
PubChem CID 14422792
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)pyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 31°C to 33°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 175.11
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.