Läs mer
5-(trifluormetyl)pyridin-2-karboxaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10607390
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10607390 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10607390 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00209DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
CAS 31224-82-5
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H4F3NO
Kvantitet 1 g
Synonym 5-trifluoromethyl picolinaldehyde, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxyaldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carbaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxaldehyde, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethylpicolinealdehyde, 5-trifluoromethylpicoline aldehyde, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-trifluoromethyl
InChI-nyckel JJDDVGAESNBKMY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C=O
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)pyridin-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 175.11
PubChem CID 14422792
Formel vikt 175.11
Procent renhet 95%