Läs mer
5-(Trifluormetyl)pyridin-2-karboxylsyra, 95 %
Produktkod. 15469266
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469266 25 g 25g
15402369 1 g 1g
15412369 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469266 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64937.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 80194-69-0 | C7H4F3NO2 | 191,109 g/mol
5-(trifluormetyl)pyridin-2-karboxylsyra är en mellanprodukt som används vid syntes avβ -sekretas (BACE)-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-(trifluormetyl)pyridin-2-karboxylsyra är en mellanprodukt som används vid syntes avβ -sekretas (BACE)-hämmare.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80194-69-0
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.109
MDL-nummer MFCD04113632
InChI-nyckel NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl picolinic acid, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, pubchem15164, acmc-209pj2
PubChem CID 10910349
IUPAC-namn 5-(trifluormetyl)pyridin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 133 °C till 137 °C
Färg Brun
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 191.11
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.