Läs mer
5-Trifluoromethylphenol, TRC
Produktkod. 30456431
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30456431 100 g
1 options
Produktkod. 30456431 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT791500100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Trifluoromethylphenol
CAS 98-17-9
Molekylformel C7H5F3O
Kvantitet 100 g
Synonym 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride, NSC 9884, m-(Trifluoromethyl)phenol, m-Hydroxybenzotrifluoride, m-alpha,alpha,alpha-Trifluorocresol, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
LEDER Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-(trifluoromethyl)phenol
Molekylvikt (g/mol) 162.11
Formel vikt 162.0292